Cer 1000 mg/L Ce in 5% kyselině dusičné (from Ce) Specpure® standard pro ICP
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Certifikáty
O tomto produktu
Molecular Formula: Ce in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00010924
Certifications: Traceable to NIST
Specifikace
- MDL čí.:MFCD00010924
Specifikace
Související informace
Frequently Bought Together