Hydrogen fluoride pyridine complex (HF 65%) for synthesis, Sigma-Aldrich®
Katalogové číslo 8.18068.0100
Dodavatel: Merck
Číslo CAS:
Specifikace
- Typ balení:Plastová láhev
- Bal.:100 mL
- Sekvence:2440
Specifikace
Výsledky testů specifikací
- Solubility:(20 °C) soluble
- Density:1.14 g/cm3 (20 °C)
- pH:- 7 (H2O, 20 °C)
Výsledky testů specifikací
O tomto produktu
:
ADR:8 (6.1),I
:M-Clarity™ quality level = MQ200
EINECS:231-634-8
UN:1790
:GHS06
:GHS05
Teplota pro skladování:Refrigerator
Číslo CAS:62778-11-4
Vzorec:C₅H₅N·(HF)x
MDL číslo:MFCD00012436