ContactUsLinkComponent
Stříbro 1000 mg/L Ag in 5% kyselině dusičné (from Ag) Specpure® standard pro AAS
Stříbro 1000 mg/L Ag in 5% kyselině dusičné (from Ag) Specpure® standard pro AAS
Catalog # 88096.AE
CAS Number:  
Stříbro 1000 mg/L Ag in 5% kyselině dusičné (from Ag) Specpure® standard pro AAS
Catalog # 88096.AE
CAS Number:  
Specifications
  • Koncentrace:
    1000 mg/L
  • Matrice:
    5% HNO₃
  • Typ balení:
    Plastic bottle
  • Bal.:
    100 mL
  • MDL čí.:
    MFCD00003397
  • Nástavec:
    Silver
  • Symbol:
    Ag
Specifications
About this item
Molecular Formula: Ag in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00003397
Certifications: Traceable to NIST