Stříbro 10 mg/L Ag in 5% kyselině dusičné (from Ag) Specpure® standard pro ICP
45264.AE
:
- Koncentrace:10 mg/L
- Matrice:5% HNO₃
- Typ balení:Glass bottle
- Bal.:100 mL
- MDL čí.:MFCD00003397
- Nástavec:Silver
- Symbol:Ag
Molecular Formula: Ag in 2% HNO₃
Physical Form: Liquid
Density: ca 1.0
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00003397
: Traceable to NIST