ContactUsLinkComponent
Chrom 10 mg/L Cr in 5% kyselině dusičné (from Cr(NO₃)₃) Specpure® standard pro ICP
Chrom 10 mg/L Cr in 5% kyselině dusičné (from Cr(NO₃)₃) Specpure® standard pro ICP
Catalog # 45251.AE
CAS Number:  
Chrom 10 mg/L Cr in 5% kyselině dusičné (from Cr(NO₃)₃) Specpure® standard pro ICP
Catalog # 45251.AE
CAS Number:  
Specifications
  • Koncentrace:
    10 mg/L
  • Matrice:
    5% HNO₃
  • Typ balení:
    Glass bottle
  • Bal.:
    100 mL
  • MDL čí.:
    MFCD00010944
  • Nástavec:
    Chrom
  • Symbol:
    Cr
Specifications
About this item
Molecular Formula: Cr(NO₃)₃ in 2% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00010944
Certifications: Traceable to NIST