0
0,00 Kč
Order Entry
Přihlásit se
/
Registrovat
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Expresní objednávka
Stav objednávky
Váš účet
Košík
Czech Republic
Expresní objednávka
Stav objednávky
Váš účet
Košík
ContactUsLinkComponent
Domů
Standardy
Standardy organické
Desisopropyl atrazine 10 µg/ml in acetonitrile
Desisopropyl atrazine 10 µg/ml in acetonitrile
Desisopropyl atrazine 10 µg/ml in acetonitrile
PROONE7054A
:
LGC Standards PROMOCHEM
:
Desisopropyl atrazine 10 µg/ml in acetonitrile
PROONE7054A
:
LGC Standards PROMOCHEM
:
Typ balení:
Glass bottle
Bal.:
10 mL
Čí. CAS:
1007-28-9
Popis:
Desisopropyl atrazine 10 µg/ml in acetonitrile
Vzorec:
C₅H₈ClN₅
Popis:
Desisopropyl atrazine