Isooktán ≥99.5%, ChromAR® for liquid chromatography, for UV spectrophotometry, Macron Fine Chemicals™
Katalogové číslo 6043-25
Dodavatel: MACRON AVANTOR BRAND
Číslo CAS:
Specifikace
- Typ balení:Glass bottle
- Bal.:2,5 L
- Sekvence:5096
Specifikace
Výsledky testů specifikací
- ACS - Assay ((CH₃)₃CCH₂CH(CH₃)₂) (by GC, corrected for water):≥99.5 %
- ACS - Color (APHA):≤10
- ACS - Residue after Evaporation:≤0.0003 %
- ACS - Sulfur Compounds (as S):≤0.005 %
- ACS - Water (H₂O)(by Karl Fischer titrn):≤0.02 %
- ACS - Water-Soluble Titrable Acid (meq/g):≤0.0003
- Ultraviolet Absorbance (1.00-cm cell vs. water) - 205 nm:≤1.00
- Ultraviolet Absorbance (1.00-cm cell vs. water) - 210 nm:≤1.00
- Ultraviolet Absorbance (1.00-cm cell vs. water) - 220 nm:≤0.20
- Ultraviolet Absorbance (1.00-cm cell vs. water) - 230 nm:≤0.10
- Ultraviolet Absorbance (1.00-cm cell vs. water) - 240 nm:≤0.04
- Ultraviolet Absorbance (1.00-cm cell vs. water) - 250 - 400 nm:≤0.01
Výsledky testů specifikací
O tomto produktu
:
Merck Index:13,05212
Bod varu:99,2 °C (1013 hPa)
Bod tání:–107 °C
Hustota:0,692 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí:–12 °C
Teplota pro skladování:Ambient
EINECS:208-759-1
UN:1262
ADR:3,II
:GHS02
:GHS08
:GHS07
:GHS09
Číslo CAS:540-84-1
Vzorec:(CH₃)₂CHCH₂C(CH₃)₃
MDL číslo:MFCD00008943