n-Hexan, Multisolvent® ACS for HPLC
5096, Glass bottle, 2,5 L
Katalogové číslo SCARHE02342500
Dodavatel: Scharlau
n-Hexan, Multisolvent® ACS for HPLC
Katalogové číslo SCARHE02342500
Dodavatel: Scharlau
Číslo CAS: 110-54-3
Přejít na:
Product Details & Documents
Synonyma: Hexyl hydride, Hexanen, Hexane
- Číslo CAS:110-54-3
- Vzorec:H₃C(CH₂)₄CH₃
- MDL číslo:MFCD00009520
- Molecular Weight:86.18
- Merck Index:13,04712
- Bod varu:69 °C (1013 hPa)
- Bod tání:–94,3 °C
- Hustota:0,659 g/cm³ (20 °C)
- Bod vzplanutí:–22 °C
- Teplota pro skladování:Ambient
- UN:1208
- ADR:3,II
- :Density: 0,659 g/cm³ (20 °C)
- EINECS:203-777-6
Specifikace
Specifikace
- Typ balení:Glass bottle
- Bal.:2,5 L
- Sekvence:5096