1,1-Dichloropropene 1,000 µg/ml in methanol
Catalog # ABCRAB144168.0001
Supplier: abcr
CAS Number:
Specifications
- Typ balení:Glass bottle
- Bal.:1 mL
- Čí. CAS:563-58-6
- Popis:1,1-Dichloropropene 1,000 µg/ml in methanol
- Vzorec:C₃H₄Cl₂
- Popis:1,1-Dichloropropene