Yttrium standard solution, 1000 mg/L Y in 5% kyselině dusičné (from Y₂O₃) Specpure® standard pro AAS
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Certifikáty
O tomto produktu
Molecular Formula: Y₂O₃ in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
Odour: Characteristic
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00011468
Certifications: Traceable to NIST
Specifikace
- MDL čí.:MFCD00011468
Specifikace
Související informace
Frequently Bought Together