Skandium 1000 mg/L Sc in 5% kyselině dusičné (from Sc₂O₃) Specpure® standard pro AAS
88093.AP
:
- Koncentrace:1000 mg/L
- Matrice:5% HNO₃
- Typ balení:Glass bottle
- Bal.:500 mL
- MDL čí.:MFCD00016323
- Nástavec:Scandium
- Symbol:Sc
Molecular Formula: Sc₂O₃ in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00016323
: Traceable to NIST