Měď 1.000 mg/l v zřed. kyselině dusičné standard pro ICP
Katalogové číslo REGEPCU2A2
Dodavatel: REAGECON
Číslo CAS:
Specifikace
- Koncentrace:1000 mg/L
- Matrix:2-5% HNO₃
- Typ balení:Glass bottle
- Bal.:100 mL
- Environmentally Preferable:
- Nástavec:Měď
- Symbol:Cu