ContactUsLinkComponent
Železo 10.000 mg/l Fe in 0.5 M kyselině dusičné standard pro AAS
Železo 10.000 mg/l Fe in 0.5 M kyselině dusičné standard pro AAS
Catalog # REGEAAFEM
Supplier:  REAGECON
CAS Number:  
Železo 10.000 mg/l Fe in 0.5 M kyselině dusičné standard pro AAS
Catalog # REGEAAFEM
Supplier:  REAGECON
CAS Number:  
Specifications
  • Koncentrace:
    10000 mg/L
  • Matrice:
    0,5 M HNO₃
  • Typ balení:
    Glass bottle
  • Bal.:
    500 mL
  • Nástavec:
    Iron
  • Symbol:
    Fe