ContactUsLinkComponent
Platina 1.000 mg/l v 10% kyselině chlorovodíkové standard pro AAS
Platina 1.000 mg/l v 10% kyselině chlorovodíkové standard pro AAS
  ACRO196191000
 :  
Platina 1.000 mg/l v 10% kyselině chlorovodíkové standard pro AAS
  ACRO196191000
 :  
  • Koncentrace:
    1000 mg/L
  • Matrice:
    10% HCl
  • Typ balení:
    Plastic bottle
  • Bal.:
    100 mL
  • Nástavec:
    Platinum
  • Symbol:
    Pt