ContactUsLinkComponent
Kadmium 1.000 mg/l v 0,5 M kyselině dusičné (from Cd(NO3)2) standard pro AAS
  SCARCA00410100
 :  Scharlau
 :  
Kadmium 1.000 mg/l v 0,5 M kyselině dusičné (from Cd(NO3)2) standard pro AAS
  SCARCA00410100
 :  Scharlau
 :  
  • Koncentrace:
    1000 mg/L
  • Matrice:
    0,5 M HNO₃
  • Typ balení:
    Glass bottle
  • Bal.:
    100 mL
  • Nástavec:
    Kadmium
  • Symbol:
    Cd