ContactUsLinkComponent
lithium 1.000 mg/l v 0,5 M kyselině dusičné standard pro AAS
lithium 1.000 mg/l v 0,5 M kyselině dusičné standard pro AAS
Katalogové číslo REGEAALIH
Dodavatel:  REAGECON
Číslo CAS:  
lithium 1.000 mg/l v 0,5 M kyselině dusičné standard pro AAS
Katalogové číslo REGEAALIH
Dodavatel:  REAGECON
Číslo CAS:  
Specifikace
  • Koncentrace:
    1000 mg/L
  • Matrice:
    0,5 M HNO₃
  • Typ balení:
    Glass bottle
  • Bal.:
    500 mL
  • Nástavec:
    Lithium
  • Symbol:
    Li