ContactUsLinkComponent
Kobalt 1.000 mg/l in 0,5 M kyselině dusičné standard pro AAS
Kobalt 1.000 mg/l in 0,5 M kyselině dusičné standard pro AAS
Katalogové číslo REGEAACOH
Dodavatel:  REAGECON
Číslo CAS:  
Kobalt 1.000 mg/l in 0,5 M kyselině dusičné standard pro AAS
Katalogové číslo REGEAACOH
Dodavatel:  REAGECON
Číslo CAS:  
Specifikace
  • Koncentrace:
    1000 mg/L
  • Matrice:
    0,5 M HNO₃
  • Typ balení:
    Glass bottle
  • Bal.:
    500 mL
  • Nástavec:
    Kobalt
  • Symbol:
    Co