Cer 1.000 mg/l v zřed. kyselině dusičné (from Ce(NO3)3) Certipur® standard pro ICP, Supelco®
1.70311.0100
: Merck
:
- Koncentrace:1000 mg/L
- Matrice:2-3% HNO₃
- Typ balení:Plastic bottle
- Bal.:100 mL
- M-Clarity quality level:MQ100
- Nástavec:Cerium
- Symbol:Ce
: Traceable to SRM from NIST