ContactUsLinkComponent
Dusičnan yttritý hexahydrát ≥99.9% (Y basis)
Dusičnan yttritý hexahydrát ≥99.9% (Y basis)
Katalogové číslo ABCRAB122290.1000
Dodavatel:  abcr
Číslo CAS:  
Dusičnan yttritý hexahydrát ≥99.9% (Y basis)
Katalogové číslo ABCRAB122290.1000
Dodavatel:  abcr
Číslo CAS:  
Specifikace
  • Typ balení:
    Glass bottle for solids
  • Bal.:
    1 kg
  • Sekvence:
    4024
Specifikace
O tomto produktu
 :
Hustota:2,682 g/cm³ (20 °C)
EINECS:233-802-6
UN:1477
ADR:5.1,II
 :GHS03
 :GHS07
Číslo CAS:13494-98-9
Vzorec:N₃O₉Y·6H₂O
MDL číslo:MFCD00149940