ContactUsLinkComponent
Stříbro 1.000 mg/l v 0,5 M kyselině dusičné standard pro AAS
Stříbro 1.000 mg/l v 0,5 M kyselině dusičné standard pro AAS
Catalog # REGEAAAGH
Supplier:  REAGECON
CAS Number:  
Stříbro 1.000 mg/l v 0,5 M kyselině dusičné standard pro AAS
Catalog # REGEAAAGH
Supplier:  REAGECON
CAS Number:  
Specifications
  • Koncentrace:
    1000 mg/L
  • Matrice:
    0,5 M HNO₃
  • Typ balení:
    Glass bottle
  • Bal.:
    500 mL
  • Nástavec:
    Silver
  • Symbol:
    Ag