ContactUsLinkComponent
Hořčík 1.000 mg/l v zřed. kyselině dusičné (from Mg(NO3)2) Certipur® standard pro ICP, Supelco®
Hořčík 1.000 mg/l v zřed. kyselině dusičné (from Mg(NO3)2) Certipur® standard pro ICP, Supelco®
Catalog # 1.70331.0100
Supplier:  Merck
CAS Number:  
undefined
Hořčík 1.000 mg/l v zřed. kyselině dusičné (from Mg(NO3)2) Certipur® standard pro ICP, Supelco®
Catalog # 1.70331.0100
Supplier:  Merck
CAS Number:  
Specifications
  • Koncentrace:
    1000 mg/L
  • Matrice:
    Nitric acid dil.
  • Typ balení:
    Plastic bottle
  • Bal.:
    100 mL
  • M-Clarity quality level:
    MQ100
  • Nástavec:
    Magnesium
  • Symbol:
    Mg
Specifications
About this item
Certifications: Traceable to SRM from NIST