ContactUsLinkComponent
Chrom 1.000 mg/l v zřed. kyselině dusičné standard pro ICP
  REGEPCR2A2
 :  REAGECON
 :  
Chrom 1.000 mg/l v zřed. kyselině dusičné standard pro ICP
  REGEPCR2A2
 :  REAGECON
 :  
  • Koncentrace:
    1000 mg/L
  • Matrix:
    2-5% HNO₃
  • Typ balení:
    Glass bottle
  • Bal.:
    100 mL
  • Environmentally Preferable:
  • Nástavec:
    Chrom
  • Symbol:
    Cr