ContactUsLinkComponent
Kyselina octová 2 mol/l (2 N)
Dráždivý
Kyselina octová 2 mol/l (2 N)
Katalogové číslo REGECH22001
Dodavatel:  REAGECON
Číslo CAS:  
undefined
Dráždivý
Kyselina octová 2 mol/l (2 N)
Katalogové číslo REGECH22001
Dodavatel:  REAGECON
Číslo CAS:  
Specifikace
  • Typ balení:
    Glass bottle
  • Bal.:
    1 L
  • Sekvence:
    5037
Specifikace
O tomto produktu
 :
Teplota pro skladování:Ambient
EINECS:200-580-7
UN:2790
ADR:8,III
 :GHS07
Číslo CAS:64-19-7
Vzorec:H₃CCOOH
MDL číslo:MFCD00036152