ContactUsLinkComponent
Kadmium 1000 mg/L Cd in dil. kyselině dusičné (from Cd) standard pro ICP, Supelco®
  SUPL36379-100ML-F
 :  Merck
 :  
Kadmium 1000 mg/L Cd in dil. kyselině dusičné (from Cd) standard pro ICP, Supelco®
  SUPL36379-100ML-F
 :  Merck
 :  
  • Koncentrace:
    1000 mg/L
  • Matrice:
    Nitric acid dil.
  • Typ balení:
    Glass bottle
  • Bal.:
    100 mL
  • M-Clarity quality level:
    MQ100
  • Nástavec:
    Kadmium
  • Symbol:
    Cd
 : Traceable to SRM from NIST, tested in ISO 17034 /ISO 17025 accredited laboratory.