ContactUsLinkComponent
Kadmium 1.000 mg/l Cd in dil. kyselině dusičné (from Cd) standard pro ICP
  5709.0100
 :  Avantor
 :  
Kadmium 1.000 mg/l Cd in dil. kyselině dusičné (from Cd) standard pro ICP
  5709.0100
 :  Avantor
 :  
  • Koncentrace:
    1000 mg/L
  • Matrice:
    5% HNO₃
  • Typ balení:
    Glass bottle
  • Bal.:
    100 mL
  • Nástavec:
    Kadmium
  • Symbol:
    Cd
 : Traceable to NIST