Síran draselný, anhydrous ≥99% ACS
Dodavatel: VWR Chemicals
Certifikáty
O tomto produktu
Číslo CAS:7778-80-5
:
Vzorec:K₂SO₄
MDL číslo:MFCD00011388
Merck Index:13,07759
Bod varu:1698 °C (1013 hPa)
Bod tání:1069 °C
Hustota:2,66 g/cm³ (20 °C)
Teplota pro skladování:Ambient
EINECS:231-915-5
Výsledky testů specifikací
- Calcium:<0.01%
- Chloride:≤0.001%
- Heavy metals:≤0.0005%
- Insolubles:≤0.01%
- Iron:≤0.0005%
- Magnesium:≤0.005%
- Nitrogen compounds:≤0.0005%
- pH (5%, Water) at 25 °C:5.5 — 8.5
- Purity:≥99%
- Sodium:≤0.02%
Výsledky testů specifikací
Související informace
Frequently Bought Together