Orders LinkContactUsLinkComponent
Sampling scoops, WHEATON®
Sampling scoops, WHEATON®
240 mm, Nerezová ocel
Katalogové číslo WHEA885540
Dodavatel:   DWK Life Sciences
Sampling scoops, WHEATON®
Katalogové číslo WHEA885540
Dodavatel:  DWK Life Sciences
Sampling scoops, WHEATON®
Sampling scoops, WHEATON®
240 mm, Nerezová ocel
Přejít na:
Price
5 930,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 4 KS
Product Details & Documents
This scoop is made from 302 stainless steel and is ideal for sampling powders, slurries, soils, and more.
Specifikace
  • Délka:
    240 mm
  • Materiál:
    Nerezová ocel