0
0,00 Kč
Order Entry
Přihlásit se
/
Registrovat
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Expresní objednávka
Stav objednávky
Váš účet
Košík
Czech Republic
Expresní objednávka
Stav objednávky
Váš účet
Košík
ContactUsLinkComponent
Domů
Elektrolyty
Roztoky Plnicí pro Elekrody
VWR® pHASE, Filling Solution for Combined PH Electrodes
VWR® pHASE, Filling Solution for Combined PH Electrodes
VWR® pHASE, Filling Solution for Combined PH Electrodes
662-1784
:
VWR Collection
:
VWR® pHASE, Filling Solution for Combined PH Electrodes
662-1784
:
VWR Collection
:
Bal.:
100 mL
Popis:
Roztok náhradní 3,5 mol/l KCl