UV fraud detection lamp
UV lamp SL-2M, BLB, SL-2M, Document and signature verification, 365 nm, 4 W
Katalogové číslo UVPA95-0164-02
Dodavatel: UVP ULTRA VIOLET PRODUCTS
Přejít na:
Product Details & Documents
Specifikace
- Určeno pro:Document and signature verification
- Popis:UV lamp SL-2M, BLB
- Model:SL-2M
- Výstup:4 W
- Vlnová délka:365 nm
Accessories
Informace o produktu
- Katalogové čísloUrčeno proVlnová délkaDostupnostPrice
- Replacement UV tube, longwave, BLBReplacement UV tube, longwave, BLBUVPA34-0010-01SL-2M365 nmPřihlásit se pro dostupnost1 * 1 KS - 735,00 Kč