Orders LinkContactUsLinkComponent
UV multiple ray lamp
UV multiple ray lamp
Multiple ray UV lamp, three height positions, 365/254 nm, cool white/north sky light, 230 V, MLR-58, Benchtop use, 365/254 nm, 8 W
Katalogové číslo UVPA95-0313-02
UV multiple ray lamp
Katalogové číslo UVPA95-0313-02
UV multiple ray lamp
UV multiple ray lamp
Multiple ray UV lamp, three height positions, 365/254 nm, cool white/north sky light, 230 V, MLR-58, Benchtop use, 365/254 nm, 8 W
Price
19 030,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
Specifikace
  • Určeno pro:
    Benchtop use
  • Popis:
    Multiple ray UV lamp, three height positions, 365/254 nm, cool white/north sky light, 230 V
  • Model:
    MLR-58
  • Výstup:
    8 W
  • Vlnová délka:
    365/254 nm
Accessories
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Sekvence
    Dostupnost
    Price
  • Replacement tube for MRL-58, daylight (north sky), 8 W output
    Replacement tube for MRL-58, daylight (north sky), 8 W output
    UVPA34-0056-02
    02
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS - 1 170,00 Kč
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Sekvence
    Dostupnost
    Price
  • Replacement UV tube for MRL-58, longwave, filtered BLB, 8 W output, 365 nm wavelength
    Replacement UV tube for MRL-58, longwave, filtered BLB, 8 W output, 365 nm wavelength
    UVPA34-0031-01
    01
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS - 1 170,00 Kč