Orders LinkContactUsLinkComponent
K-type probes
K-type probes
01, Type K thermocouple probe, 0…+900 °C, 3×155 mm
Katalogové číslo 620-0513
Dodavatel:   Hanna
K-type probes
Katalogové číslo 620-0513
Dodavatel:  Hanna
K-type probes
K-type probes
01, Type K thermocouple probe, 0…+900 °C, 3×155 mm
Přejít na:
Price
2 870,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
Specifikace
  • Rozsah:
    0…+900 °C
  • Popis:
    Type K thermocouple probe
  • Sekvence:
    01
  • Ø×D:
    3×155 mm