0
0,00 Kč
Order Entry
Přihlásit se
/
Registrovat
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Expresní objednávka
Stav objednávky
Váš účet
Košík
Czech Republic
Expresní objednávka
Stav objednávky
Váš účet
Košík
ContactUsLinkComponent
Domů
Osvětlení/Lampy
Komory pro UV zobrazení
Viewing cabinets, Chromato-Vue®, C-75G
Viewing cabinets, Chromato-Vue®, C-75G
Viewing cabinets, Chromato-Vue®, C-75G
UVPA95-0253-02
:
UVP ULTRA VIOLET PRODUCTS
Viewing cabinets, Chromato-Vue®, C-75G
UVPA95-0253-02
:
UVP ULTRA VIOLET PRODUCTS
Model:
C-75
Vlnová délka:
254/365 nm
Popis:
Chromato-Vue® C-75, high performance, with two UV tubes
Výstup:
2×15 W
Bal.:
1
Určeno pro:
Fluorescence studies and non destructive testing