VWR®, Slide mailers
Catalog # 631-1515
Supplier: VWR Collection
Specifications
- Počet sklíček:5
- Barva:Přírodní
- Popis:Obal přepravní pro sklíčka, boční otvírání
- Materiál:PP
- Sekvence:02
- Š×H×V:81×19×31 mm
- Bal.:25
Specifications
About this item
Tyto krabice jsou určeny pro přepravu, skladování nebo barvení sklíček.
- Vnitřní stěna je vybavena štěrbinovými kanálky, které udržují snímky oddělené a usnadňují jejich vyjímání
- Bezpečně se zavírá, aby byly snímky bezpečné - boční otevírání
- Různé barvy (červená, žlutá, modrá, fialová, oranžová) pro snadnější identifikaci