Orders LinkContactUsLinkComponent
Accessories for empty solvent resistant columns
Accessories for empty solvent resistant columns
Capillary tubing, PTFE, 1,1 mm ID, 1,8 mm OD, 5 m length
Katalogové číslo 19-0041-01
Dodavatel:   Cytiva
Accessories for empty solvent resistant columns
Katalogové číslo 19-0041-01
Dodavatel:  Cytiva
Accessories for empty solvent resistant columns
Accessories for empty solvent resistant columns
Capillary tubing, PTFE, 1,1 mm ID, 1,8 mm OD, 5 m length
Přejít na:
Price
4 120,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 5 m
Product Details & Documents
Specifikace
  • Popis:
    Capillary tubing, PTFE, 1,1 mm ID, 1,8 mm OD, 5 m length