ContactUsLinkComponent
VWR®, Uzávěry šroubovací, PP, ND24 se septem
VWR®, Uzávěry šroubovací, PP, ND24 se septem
Catalog # 548-3105
Supplier:  LA PHA PACK
VWR®, Uzávěry šroubovací, PP, ND24 se septem
Catalog # 548-3105
Supplier:  LA PHA PACK
Specifications
  • Tvrdost:
    55° shore A
  • Septum:
    Butyl red/PTFE grey
  • Type:
    PP white, closed
  • Sekvence:
    02
  • Tloušťka:
    2,5 mm
  • Bal.:
    100