Destičky homogenizační, E-Z 96® a kolonky centrifugační, E.Z.N.A.®
Supplier: OMEGA BIO-TEK
Certificates
About this item
Pro jednoduchou a rychlou homogenizaci buněk a tkáňových lyzátů.
E.Z.N.A.® homogenizační centrifugační kolonky a E-Z 96® homogenizační destičky nabízí snadnou a spolehlivou metodu pro snížení viskozity vzorku během izolace DNA/RNA, která je často způsobena buněčnými komponentami a buněčnou debris s vysokou molekulovou hmotností. Tradiční metody využívají stříkaček a jehel, což může být zdlouhavé, nepraktické a někdy i riskantní při manipulaci. E.Z.N.A.® homogenizační centrifugační kolonky a E-Z 96® homogenizační destičky obsahují unikátní membránu dezintegrující biopolymery ve formátu centrifugační kolonky nebo 96-jamkové destičky. Obecně lze získat srovnatelné výtěžky i kvalitu RNA jako při homogenizaci rotor-stator.
Frequently Bought Together