Orders LinkContactUsLinkComponent
Staining dishes, WHEATON®
Dodavatel:   DWK Life Sciences
Staining dishes, WHEATON®
Dodavatel:  DWK Life Sciences
Certifikáty
Staining dishes, WHEATON®
Staining dishes, WHEATON®
5 Dostupných variant níže
Product Details & Documents
Soda-lime glass and stainless steel.
  • Handle permanently attached
  • Hinged closure
  • Easy insertion and removal of slides
The slotted rack hold 50 microscope slides 75×25 mm, 75×38 mm or 75×51 mm. Rack is made of non tarnishable, stainless steel that is resistant to staining solutions.
Product Family Options
Informace o produktu
  • Š×H×V
    Dostupnost
    Price
  • 631-2506
    Staining dish with cover
    Staining dish with cover
    185×88×68 mm
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 3 KS
    1 * 3 KS - 16 520,00 Kč
    16 520,00 Kč
    1 * 3 KS
       16 520,00 Kč
  • 720-1031
    Staining dish complete, includes dish, cover and rack
    Staining dish complete, includes dish, cover and rack
    185×88×68 mm
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 6 KS
    1 * 6 KS - 40 720,00 Kč
    40 720,00 Kč
    1 * 6 KS
       40 720,00 Kč
  • 720-1032
    Staining dish only
    Staining dish only
    185×88×68 mm
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 3 KS
    1 * 3 KS - 11 530,00 Kč
    11 530,00 Kč
    1 * 3 KS
       11 530,00 Kč
  • 720-1033
    Cover only
    Cover only
    - mm
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 3 KS
    1 * 3 KS - 6 600,00 Kč
    6 600,00 Kč
    1 * 3 KS
       6 600,00 Kč
  • 631-2507
    Staining racks with handle for 50 slides
    Staining racks with handle for 50 slides
    - mm
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 3 KS
    1 * 3 KS - 6 570,00 Kč
    6 570,00 Kč
    1 * 3 KS
       6 570,00 Kč