VWR®, Kamera na okulár
Catalog # 611-2257
Supplier: VWR Collection
Specifications
- Rozlišení:1,3 MP
- Typ sondy:CMOS
- Sensor size:1/3"
- Popis:Kamera USB pro okuláry
- Snímková frekvence:7,5 fps @ 1280×1024
12,5 fps @ 1024×768 - Pixel size:3,6×3,6 μm
- Barevná hloubka:8 bit
- Š×H×V:Ø27,2 × Ø23,2 × 40 mm
- Rozhraní:USB 2.0
- Snímač:APTINA Color
- Hmotnost:300 g
- Bal.:1
Specifications
About this item
Tato USB kamera se hodí do tubusu okuláru biologických binokulárních a monokulárních mikroskopů. To umožňuje uživatelům digitalizovat snímky, i když mikroskop nemá trinokulární port.
- Pro okuláry 23 nebo 30 mm
- Automatické ovládání expozice a vyvážení bílé
- Lze namontovat i na stereomikroskopy
- Zahrnuje software pro analýzu a zpracování obrazu
Delivery: Dodáváno s USB kabelem, prstencovými adaptéry (30 a 30,5 mm), CD ROM se softwarem pro analýzu obrazu a dokumentací.