ContactUsLinkComponent
Dewar flasks with screw flange, Type GEW
Dewar flasks with screw flange, Type GEW
Katalogové číslo KGWA10911
Dodavatel:  KGW
undefined
Dewar flasks with screw flange, Type GEW
Katalogové číslo KGWA10911
Dodavatel:  KGW
Specifikace
  • Kapacita:
    1,2 L
  • Popis:
    Dewar flask with screw flange GL 45, GEW 7 II C
  • Model:
    GEW 7 II C
  • Vni. Ø:
    350 mm
  • Celková výška:
    455 mm
  • Vnitřní výška:
    67 mm
  • Maximální tlak:
    0,1 bar
  • Hmotnost po vyprázdnění:
    0,9 kg
  • Bal.:
    1
Specifikace
O tomto produktu
Dewar flask made of borosilicate glass 3,3 with blue-coated metal cover.
  • Easy handling
  • With screw flange
Applications include protected from overflow, lockable and gassing coolants can be used but it should not exceed the maximum pressure of 0,1 bar.