ContactUsLinkComponent
VWR®, Stojan skladovací pro 15 nebo 50 ml zkumavky
VWR®, Stojan skladovací pro 15 nebo 50 ml zkumavky
Catalog # 211-0370
Supplier:  VWR Collection
undefined
VWR®, Stojan skladovací pro 15 nebo 50 ml zkumavky
Catalog # 211-0370
Supplier:  VWR Collection
Specifications
  • Barva:
    Purpurová
  • Rozměry:
    132×132×129 mm
  • Bal.:
    5
Specifications
About this item
PP, s průhledným víkem.
  • Hluboké mřížkové jamky bezpečně drží zkumavky ve svislé poloze
  • Snadné umístění zkumavek pomocí víčka s klíčem, potištěné mřížky a orientace první zkumavky
  • Průhledné víko a průhledné boky prohlížejte uložení tuby
Robustní a stabilní konstrukce pro opakované skladování. Součástí dodávky jsou dvě zacvakávací mřížky pro 15 ml zkumavky nebo pro 50 ml zkumavky.