Slide box
Slide box, Modrá, Korek, 100, 208×60×175 mm
Katalogové číslo HEATHS15979A
Dodavatel: HEATHROW
Přejít na:
Product Details & Documents
Slide box for non standard slides (76×51 mm).
Specifikace
- Počet sklíček:100
- Barva:Modrá
- Popis:Slide box
- Materiál:Korek
- Š×H×V:208×60×175 mm