VWR®, Filmy bílé pro luminiscenci a mikroskopii
391-1293
- Optická vlastnost:Light blocking
- Sterilní:-
- Popis:Filmy bílé vinylové
- Tloušťka:240,0 µm
- Bal.:50
Filmy 240 μm silné z bílého vinylu s lepidlem jsou vhodné pro použití s bílými mikrodestičkami. Schopnost filmu odrážet světlo při utěsnění destiček s čirým dnem maximalizuje citlivost bioluminiscenčních a chemiluminiscenčních testů u přes dno měřících luminometrů. Bílé filmy byly také použity jako podkladová matrice pro mikroskopii vyražených vzorků z filtračních desek.
- podélné rozdělení krycího papíru napomáhá při aplikaci filmu na destičky
- film lze aplikovat na svrchní i spodní část destičky
- bez koncových poutek
- funkční při teplotách od –40 do +80 °C
Každý film D׊: 116×76 mm.