VWR®, Míchačka magnetická s funkcí automatického spuštění
Supplier: VWR Collection
Certificates
About this item
Kompaktní a výkonná magnetická míchačka se automaticky spustí, když na její korozivzdornou míchací plochu postavíte kádinku. V případě, že kádinku opět sundáte, míchání se vypne, ale nastavení se nezmění. Tak je možné dosáhnout maximální reprodukovatelnosti podmínek mezi jednotlivými dávkami. Malá váha pro aktivaci, pouhých ±50 gramů, umožňuje spustit funkci automatického míchání i u malých vzorků. Šetří energii, protože míchadlo běží pouze v případě, že je to potřeba, a navíc zvyšuje bezpečnost práce, protože se po odstranění vzorku z míchací plochy automaticky vypne.
- automatické spuštění a vypnutí
- Zaručená opakovatelnost
- šetří elektrickou energii
Related Information
Frequently Bought Together