VWR®, Filmy pro buněčné kultury, prodyšné, z umělého hedvábí
Supplier: VWR Collection
Certificates
About this item
Film z hydrofobního pórovitého materiálu o šířce 139,7 µm s adhezivní vrstvou vysoké čistoty pro misky na kultivaci tkání, bio-bloky a 96jamkové destičky, kde je pro růst bakterií důležitá výměna plynů. Tento film minimalizuje křížovou kontaminaci, vylití obsahu a odpařování. Umožňuje rovnoměrnou výměnu vzduchu a CO₂ ve všech jamkách, která při používání krytů na misky probíhá pouze omezeně v jamkách při okrajích destiček. Sterilní filmy jsou baleny v sáčcích po 25 kusech.
- nejsou cytotoxické, umožňují vysokou propustnost plynů
- lze prorazit pipetovací špičkou pro obnovu vzorku
- doporučený teplotní limit −20 na +80 °C
Každý film D׊: 142,9×82,6 mm pro standardní velikost misek.
Related Information
Frequently Bought Together