VWR®, Zástěry, LDPE/LLDPE
Jednorázová zástěra je vyrobena ze směsi 65% LDPE a 35% LLDPE.
- účinná proti prachu, vlhkosti a oleji
Délka: 1200 nebo 1400 mm
Barva: bílá
- Catalog No:
- 113-8278
- 113-8279
- Aplikace oblečení:
- Laboratory
- Laboratory
Frequently Bought Together