Orders LinkContactUsLinkComponent
Forceps, ESD-safe
Dodavatel:   OUTILS RUBIS
Forceps, ESD-safe
Dodavatel:  OUTILS RUBIS
Certifikáty
Forceps, ESD-safe
Forceps, ESD-safe
5 Dostupných variant níže
Product Details & Documents
Conductive Vestamid with 25% fibre glass reinforcement, black. Precise, robust and virtually unbreakable forceps. Very precise; when pressure is applied during work, the tips don’t open.
  • Electrically conductive
  • Very high chemical resistance to acids and bases
  • Heat resistant up to 175 °C
DIN 53482
 : DIN 53482
Product Family Options
Informace o produktu
  • Type
    Barva
    Délka
    Dostupnost
    Price
  • 232-2171
    Curved, hook-shaped fine tips
    Curved, hook-shaped fine tips
    NK6
    Černá
    120 mm
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS
    1 * 1 KS - 401,00 Kč
    401,00 Kč
    1 * 1 KS
       401,00 Kč
  • 232-2172
    Straight, extra fine reinforced tips
    Straight, extra fine reinforced tips
    NK7
    Černá
    120 mm
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS
    1 * 1 KS - 401,00 Kč
    401,00 Kč
    1 * 1 KS
       401,00 Kč
  • 232-2173
    Straight, round fine tips
    Straight, round fine tips
    NK2A
    Černá
    120 mm
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS
    1 * 1 KS - 401,00 Kč
    401,00 Kč
    1 * 1 KS
       401,00 Kč
  • 232-2174
    Straight, wide reinforced tips
    Straight, wide reinforced tips
    NKR
    Černá
    120 mm
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS
    1 * 1 KS - 401,00 Kč
    401,00 Kč
    1 * 1 KS
       401,00 Kč
  • 232-2175
    Straight, extra wide flat tips
    Straight, extra wide flat tips
    NK35A
    Černá
    120 mm
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS
    1 * 1 KS - 401,00 Kč
    401,00 Kč
    1 * 1 KS
       401,00 Kč