ContactUsLinkComponent
VWR® Rota-Rack Duo, Stojan pro centrifugační mikrozkumavky
  211-0369
undefined
VWR® Rota-Rack Duo, Stojan pro centrifugační mikrozkumavky
  211-0369
  • Pro zkumavky:
    0,2/0,5/1,5 ml
  • Poč. otvorů:
    96/48/48
  • Barva:
    Fialová a modrá
  • Š×H×V:
    296×118×34 mm
  • Bal.:
    1
Práce s PCR® zkumavkami hned vedle centrifugačních zkumavek, ředění nebo odběr koncentrátu pomocí jednoho stojanu.
  • Otočte polovinu stojanu podle konkrétních požadavků
  • fialový modul: 48×0,5 ml zkumavky nebo 48×1,5 ml zkumavky
  • modrý modul: 96 pozic pro PCR zkumavky nebo 48×1,5 ml zkumavky
  • stejný formát jako destičky - stojan je kompatibilní s osmikanálovou pipetou
  • Zúžené jamky s alfanumerickou mřížkou pro usnadnění identifikace