VWR® Traceable®, Teploměr infračervený
620-2100
- Range:−60…+500 °C
- Resolution:0,1 °C
- Weight:170 g
- W×D×H:178×38×76,2 mm
- Environmentally Preferable:
- Bal.:1
infračervený Teploměr je připraven okamžitě změřit teplotu jakéhokoliv povrchu. Lze použít pro potraviny, farmaceutický průmysl, elektroniku, bezpečnostní prohlídky a jakoukoliv kapalnou a pevnou látku. Unikátní design umožňuje zaměřit povrch a změřit teplotu pouze jednou rukou. Laserový paprsek pomáhá zaměřit bod na povrchu.
- Zorné pole je 11:1
- Podsvícení stisknutím tlačítka
- Pevná emisivita 0,95
- Data funkce 'HOLD', automatický maximální záznam, přepínatelná funkce °C/°F, indikátor slabé baterie
- Funkci automatického vypnutí (po 15 sekundách) lze deaktivovat
: Vyhovuje normě ISO/IEC 17025.
: s 2 bateriemi typu AAA a s certifikátem Traceable®.