VWR® Traceable®, Teploměr digitální s úchytem
Catalog # 620-2097
Supplier: VWR Collection
Specifications
- Rozsah:–50…+300 °C
- Rozlišení:0,1 (–20…+200); 1,0 °C
- Š×H×V:189×12,7×38 mm
- Bal.:1
Specifications
About this item
Digitální teploměr s nerezovou sondou a rukojetí s 3 metrovým kabelem. Univerzální modul pro montáž na panel zapadne na místo nebo jej lze použít jako samostatnou jednotku.
- snadno čitelný displej se čtyřmi číslicemi
- paměť pro zaznamenání maxima a minima
- hodnoty lze zobrazit v °C/°F a jsou aktualizovány každou vteřinu
Delivery: s certifikátem Traceable, čidlem, kabelem a baterií.