0
0,00 Kč
Order Entry
Přihlásit se
/
Registrovat
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Expresní objednávka
Stav objednávky
Váš účet
Košík
Czech Republic
Expresní objednávka
Stav objednávky
Váš účet
Košík
ContactUsLinkComponent
Domů
Stříkačky
Stříkačky chromatografické
Syringes for HPLC autosamplers, Hitachi instruments
Syringes for HPLC autosamplers, Hitachi instruments
Syringes for HPLC autosamplers, Hitachi instruments
548-1655
:
Trajan Scientific and Medical
Syringes for HPLC autosamplers, Hitachi instruments
548-1655
:
Trajan Scientific and Medical
Určeno pro:
L7200/7250, AS1000/2000/4000 LC
Type:
500C-HITACHI
Objem:
500 µl
Popis:
Gas-tight, with M10 - 1,0 screw thread termination
Bal.:
1